Calcium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ca in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
42437.18
42437.18EA 129 EUR InStock
42437.18
Calcium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ca in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085314
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité