Lithium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Li in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
42442.1Y 42442.18
42442.1YEA 91.8 EUR InStock
42442.1Y 42442.18
Lithium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Li in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134051
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité