Magnesium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Mg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
42443.18
42443.18EA 73.9 EUR InStock
42443.18
Magnesium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Mg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085308
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité