Molybdène standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Mo in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
42445.18
42445.18EA 67.5 EUR InStock
42445.18
Molybdène standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Mo in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003465
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité