Potassium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
42448.18
42448.18EA 107 EUR InStock
42448.18
Potassium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133776
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité