Tin standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Sn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42450.1Y 42450.18
42450.1YEA 91.8 EUR InStock
42450.1Y 42450.18
Tin standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Sn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133862
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité