Graphite conductive adhesive, base d'alcool
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42465.15
42465.15EA 58.2 EUR InStock
42465.15
Graphite conductive adhesive, base d'alcool
Graphite conductive adhesive
Flash Point: 11°C(52°F) Physical Form: Sheet resistance: 1.2kohm/in2 @ 0.001in thick Density: 0.90 Appearance: Black Boiling Point: 82°C UN No.: UN1133 MDL No.: MFCD01866817
Point d'ébullition: 82 °C
Densité: 0.90
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01866817
ONU: 1133
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité