Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coal tar

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

42488.AE
42488.AEEA 33.5 EUR InStock
42488.AE
Coal tar
Coal tar
CAS No.: 8007-45-2 Physical Form: Viscous liquid Odour: Petroleum-like MDL No.: MFCD00146482


Formule: C₁₄H₁₈O₄CLN₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146482
Numéro CAS: 8007-45-2
EINECS: 232-361-7
Merck Index: 14,2426
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité