Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

42508.22
42508.22EA 145 EUR InStock
42508.22
Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈2.62g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303


Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité