Zirconium ≥99.95% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42557.QK
42557.QKEA 269 EUR InStock
42557.QK
Zirconium ≥99.95% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.31g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité