Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrazine, standard solution, Specpure®, N₂H₄ 100 µg/ml

Fournisseur: Thermo Scientific

42561.AO
42561.AOEA 166 EUR InStock
42561.AO
Hydrazine, standard solution, Specpure®, N₂H₄ 100 µg/ml
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Molecular Formula: N₂H₄ in 1% CH₃CO₂H
Formula Weight: 50,06
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00011417


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité