Ground and waste water pollution standard solution 4, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
42579.AE
42579.AEEA 259 EUR InStock
42579.AE
Ground and waste water pollution standard solution 4, Specpure®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD03792306
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité