ICP-MS tuning standard solution for HP®, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
42586.AE
42586.AEEA 121 EUR InStock
42586.AE
ICP-MS tuning standard solution for HP®, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00240453
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité