ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 5,4, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
42596.AE
42596.AEEA 370 EUR InStock
42596.AE
ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 5,4, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD03792352
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité