Tebbe Reagent 0.5 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426061000
426061000.EA 546 EUR InStock
426061000.
Tebbe Reagent 0.5 M dans le toluène, AcroSeal®
Tebbe Reagent
Appearance: Dark red to purple Solution
Formule: C₁₃H₁₈AlClTi
Densité: 0.927 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151575
Numéro CAS: 67719-69-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to purple Solution
Strength 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité