2-Méthyl-2-butène 2 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
426391000
426391000.EA 67.7 EUR InStock
426391000.
2-Méthyl-2-butène 2 M dans le THF, AcroSeal®
2-Méthyl-2-butène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 39 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –124 °C
Densité: 0.835 g/cm³
Point d'éclair: –46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009276
Numéro CAS: 513-35-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 107 to 110 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité