Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorotriméthylsilane 98%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

426431000
426431000.EA 84.8 EUR InStock
426431000.
Chlorotriméthylsilane 98%, AcroSeal®
Chlorotriméthylsilane


Formule: C₃H₉ClSi
Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
ONU: 1298
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité