Chlorure de thiocarbonyle 85%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426441000
426441000.EA 127 EUR InStock
426441000.
Chlorure de thiocarbonyle 85%, AcroSeal®
Chlorure de thiocarbonyle
Formule: CCl₂S
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004918
Numéro CAS: 463-71-8
EINECS: 207-341-6
ONU: 2474
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red Liquid
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4025 to 1.4065 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité