ICP-MS analytes B for 6020 CLP-M, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
42650.AE
42650.AEEA 153 EUR InStock
42650.AE
ICP-MS analytes B for 6020 CLP-M, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
11 elements
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02262473
Concentration:
Ag 5 µg/ml ±5%
As 10 µg/ml ±2%
Cd 10 µg/ml ±2%
Co 20 µg/ml ±2%
Cr 20 µg/ml ±2%
Cu 20 µg/ml ±2%
Mn 20 µg/ml ±2%
Ni 20 µg/ml ±2%
Se 10 µg/ml ±2%
V 20 µg/ml ±2%
Zn 10 µg/ml ±2%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité