Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Methoxyphenylmagnesium bromide 1 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

426751000
426751000.EA 77 EUR InStock
426751000.
3-Methoxyphenylmagnesium bromide 1 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®
3-Methoxyphenylmagnesium bromide
Appearance: Clear yellow-brown Solution


Formule: C₇H₇BrMgO
MW: 211,341 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672002
Numéro CAS: 36282-40-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow-brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M
Elemental Analysis ≥92 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité