4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426790500
426790500.EA 263 EUR InStock
426790500.
4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Appearance: Yellow to orange to brown Solution
Formule: C₇H₆ClFMg
MW: 168,878 g/mol
Densité: 0.948 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319898
Numéro CAS: 1643-73-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Tin (Sn) 17.5 to 19.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité