Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium oxyde 95.0-100.5% FCC, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials

4268-24EA 0 EUR InStock
4268-24
Calcium oxyde 95.0-100.5% FCC, Macron Fine Chemicals™
Calcium oxyde


Formule: CaO
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
ONU: 1910
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical 95.0 - 100.5 %
FCC - Assay (CaO) 95.0 - 100.5 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Acid-Insoluble Substances ≤1 %
FCC - Alkalies or Magnesium ≤3.6 %
FCC - Arsenic (As) ≤3 mg/kg
FCC - Fluoride (F) ≤0.015 %
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Loss on Ignition ≤10.0 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité