Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426961000
426961000.EA 80.1 EUR InStock
426961000.
Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
Point d'ébullition: 60.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité