Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromure de bore 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

427101000
427101000.EA 141 EUR InStock
427101000.
Tribromure de bore 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Tribromure de bore


Formule: BBr₃
Densité: 1.467 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011312
Numéro CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
ONU: 3390
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate. May darken on storage)
Strength 0.95 to 1.10 M
Titration Complexometric ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité