Boranepyridine complex ∼9.4 M 95%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427131000
427131000.EA 206 EUR InStock
427131000.
Boranepyridine complex ∼9.4 M 95%, AcroSeal®
Boranepyridine complex
Appearance: Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid
Formule: C₅H₈BN
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012435
Numéro CAS: 110-51-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité