Pivalaldéhyde 96%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427201000
427201000.EA 458 EUR InStock
427201000.
Pivalaldéhyde 96%, AcroSeal®
Pivalaldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 74 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0.775 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006962
Numéro CAS: 630-19-3
ONU: 1989
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité