Chloro(diisopropyl)phosphine 96%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427270500
427270500.EA 357 EUR InStock
427270500.
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%, AcroSeal®
Chloro(diisopropyl)phosphine
Formule: C₆H₁₄ClP
Point d'ébullition: 69 °C (33 mmHg)
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015027
Numéro CAS: 40244-90-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.5 ppm
Total silicon (Si) ≤0.02 ppm
Total sulfur (S) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité