Diphénylphosphine 95%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427290500
427290500.EA 319 EUR InStock
427290500.
Diphénylphosphine 95%, AcroSeal®
Diphénylphosphine
Formule: C₁₂H₁₁P
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003040
Numéro CAS: 829-85-6
ONU: 2845
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6250 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité