Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tributylphosphine 95%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

427301000
427301000.EA 57.8 EUR InStock
427301000.
Tributylphosphine 95%, AcroSeal®
Tributylphosphine


Formule: C₁₂H₂₇P
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009462
Numéro CAS: 998-40-3
ONU: 3254
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité