Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42735.K2
42735.K2EA 48.4 EUR InStock
42735.K2
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N dans le methanol
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Like alcohol UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 3286
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité