3,5-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427441000
427441000.EA 147 EUR InStock
427441000.
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to brown Solution
Formule: C₆H₃BrF₂Mg
MW: 217,296 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.971 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672005
Numéro CAS: 62351-47-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green or brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.75 M
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité