o-Tolylmagnesium Bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427471000
427471000.EA 155 EUR InStock
427471000.
o-Tolylmagnesium Bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
o-Tolylmagnesium Bromide
Appearance: Grey to brown Solution
Formule: C₇H₇BrMg
Densité: 1.013 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010350
Numéro CAS: 932-31-0
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Solution
Titration Active base 1.90 to 2.20 M
Melting point 184 to 187 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité