Poly(styrene) 2,5% (p/p) dispersion dans l'eau, microsphère de latex 90.0 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
42751.AA
42751.AAEA 609 EUR InStock
42751.AA
Poly(styrene) 2,5% (p/p) dispersion dans l'eau, microsphère de latex 90.0 micron
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6 Molecular Formula: [-CH2CH(C6H5)-]n Physical Form: Dispersion Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084450
Formule: C₈H₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité