Tetrakis(dimethylamino)germanium(IV) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42760.09
42760.09EA 1280 EUR InStock
42760.09
Tetrakis(dimethylamino)germanium(IV) ≥99% (base métaux)
Tetrakis(dimethylamino)germanium(IV)
Purity: 99% CAS No.: 7344-40-3 Molecular Formula: C8H24GeN4 Formula Weight: 248.90 Flash Point: 34°(93°F) Physical Form: Liquid Density: 1.07 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: 14° Boiling Point: 203° UN No.: UN3129 MDL No.: MFCD01863476
Applications: Preparation of nitrides
Formule: C₈H₂₄GeN₄
MW: 248,90 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.07
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863476
Numéro CAS: 7344-40-3
ONU: 3129
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité