Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

427821000
427821000.EA 179 EUR InStock
427821000.
3-Fluorphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
3-Fluorphenylmagnesium bromide


Formule: C₆H₄BrFMg
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672007
Numéro CAS: 17318-03-5
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1 M Exact strength on the certificate of analysis
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité