Bleu de thymol sel de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
42785.09
42785.09EA 57.5 EUR InStock
42785.09
Bleu de thymol sel de sodium ACS
Bleu de thymol sel de sodium
CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Physical Form: Crystalline Melting Point: ca 284° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3861515 MDL No.: MFCD00151093
Water soluble pH indicator
Formule: C₂₇H₂₉NaO₅S
MW: 488.58 g/mol
Point de fusion: ∼ 284 °C (déc.)
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151093
Numéro CAS: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité