Anti-Lamp1 (LY1C6) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
428017-100
428017-100EA 896 EUR InStock
428017-100
Anti-Lamp1 (LY1C6) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lamp1 (LY1C6)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité