(1-Butoxybutane)(trifluoro)bore (30 - 35% BF₃), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428141000
428141000.EA 89.3 EUR InStock
428141000.
(1-Butoxybutane)(trifluoro)bore (30 - 35% BF₃), AcroSeal®
(1-Butoxybutane)(trifluoro)bore
Appearance: Light yellow to brown Liquid
Formule: BF₃·C₈H₁₈O
Densité: 0.959 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013195
Numéro CAS: 593-04-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Strength 30.0 to 35.0 % (Boron trifluoride)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité