Titane (IV) chlorure 0.09 M dans l'acide chlorydrique 20%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428351000
428351000.EA 67 EUR InStock
428351000.
Titane (IV) chlorure 0.09 M dans l'acide chlorydrique 20%, AcroSeal®
Titane (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011267
Numéro CAS: 7550-45-0
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 0.08 to 0.10 M
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité