2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
428361-250MG
428361-250MGEA 263 EUR InStock
428361-250MG
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine, Sigma-Aldrich®
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine has been used in multifunctional drug delivery investigations from ionic triblock terpolymer micelles.
Formule: C₃₂H₄₂N₈
Point de fusion: 182 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209614
Numéro CAS: 64987-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bc3e65f03ebeb2f38f7d288889803d52c3a86e4&vid=333ede60fe794297b6370f95f0ddac93a353c52f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité