Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428371000
428371000.EA 400 EUR InStock
428371000.
Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Methyltitanium(IV) triisopropoxide
Appearance: Yellow to orange Solution
Formule: C₁₀H₂₇O₃Ti⁻
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.895 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03411233
Numéro CAS: 18006-13-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité