Indium (I) bromure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42865.06
42865.06EA 346 EUR InStock
42865.06
Indium (I) bromure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Indium (I) bromure
Purity: 99.999% CAS No.: 14280-53-6 Molecular Formula: InBr Formula Weight: 194.73 Physical Form: Polycrystalline Lump Density: 4.96 Melting Point: 220° Boiling Point: 662° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00064630
Formule: InBr
MW: 194,72 g/mol
Point d'ébullition: 662 °C
Point de fusion: 220 °C
Densité: 4.96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064630
Numéro CAS: 14280-53-6
EINECS: 238-172-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité