Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
42881.AE
42881.AEEA 353 EUR InStock
42881.AE
Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212337
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité