Sodium trimethylsilanolate 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt (1:1), sodium trimethyl(oxido)silane, Silanol, trimethyl-, sodium salt
428841000
428841000.EA 108 EUR InStock
428841000.
Sodium trimethylsilanolate 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Sodium trimethylsilanolate
Formule: C₃H₉NaOSi
MW: 112,179 g/mol
Densité: 1.28 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013926
Numéro CAS: 18027-10-6
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité