Multi-element plasma standard solution 4, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
42885.AE
42885.AEEA 460 EUR InStock
42885.AE
Multi-element plasma standard solution 4, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212340
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité