Chloroformiate de benzyle 50% (p/p) 3 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428901000
428901000.EA 32.5 EUR InStock
428901000.
Chloroformiate de benzyle 50% (p/p) 3 M dans le toluène, AcroSeal®
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light pink Solution
GC 45 to 53 % w/w
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité