Cyanogène bromure 3 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428911000
428911000.EA 70.4 EUR InStock
428911000.
Cyanogène bromure 3 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Cyanogène bromure
Formule: CBrN
Densité: 1.44 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011597
Numéro CAS: 506-68-3
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 2.95 to 3.30 M
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité