Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'éthyl acétate, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428921000
428921000.EA 91.1 EUR InStock
428921000.
Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'éthyl acétate, AcroSeal®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité