Chlorure d'hydrogène ∼0.5 M dans le methanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428931000
428931000.EA 77.9 EUR InStock
428931000.
Chlorure d'hydrogène ∼0.5 M dans le methanol, AcroSeal®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité