Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

428941000
428941000.EA 81.6 EUR InStock
428941000.
Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Monochlorure d'iode


Formule: ClI
Densité: 1.42 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M
GC ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité